Merck
29458-U
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septen, feste Scheiben
pkg of 10 ea
Synonym(e):
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
Allgemeine Beschreibung
Eine verbesserte Version der ursprünglichen Thermogreen LB-1 Septen.
  • Sehr geringes Ausbluten über eine große Bandbreite von Einlass-Temperaturen (100 °C bis 350 °C) hinweg.
  • Bereits konditioniert und gebrauchsfertig
  • Einfachere Penetration der Nadel und hohe Toleranz gegenüber Einstichen (ideal für Autosampler)
  • Exklusive Gummi-Formulierung von Supelco
Rechtliche Hinweise
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)