Merck
Z279102
Sigma-Aldrich
Tedlar® gas sampling bag
septum, capacity, 1.6 L
Synonym(e):
Saint Gobain D1075018
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
capacity 1.6 L
Verpackung
pack of 1 ea
L × B
9 in. × 9 in.
Fitting
septum
Allgemeine Beschreibung
•nach EPA • Flexibel • verhindert Probenkontamination
Wiederverwendbare 2 mil dicke Beutel aus Tedlar PVF (Polyvinylfluorid) zum Sammeln von Gasen.Erhältlich entweder mit einem vernickelten Messing An/Aus Ventil für 6,4mm Schlauch oder mit einem PTFE/Silikon Septum in PP Gehäuse zur Benutzung mit einer Spritzennadel. Zum Sammeln von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane.
Rechtliche Hinweise
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company