Merck
28469-U
Supelco
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Agentur
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA LIB 4423
Parameter
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
15 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Die zu 5 % Phenyl äquivalente Phase sorgt für eine Siedepunkt-basierte Elutionsordnung mit einer leichten Erhöhung der Selektivität, insbesondere bei aromatischen Verbindungen. Aufgrund der geringen Ausblutung, Trägheit und Beständigkeit wird diese Säule bei Umweltanalyten (wie schwerflüchtigen Stoffen, Pestiziden, PCBs und Herbiziden) bzw. bei jeglichen Anwendungen, für die eine unpolare Säule mit geringer Ausblutung benötigt wird, bevorzugt verwendet.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G27 und G36.
Phase:
  • Gebunden und hoch vernetzt
  • Das Silphenylen-Polymer ist hinsichtlich seiner Polarität nahezu äquivalent zu Poly(5%-Diphenyl/95%-Dimethylsiloxan)
Temperatur- grenzwerte:
  • ≤0,32 mm ID: -60 °C bis 340 °C (isotherm) oder 360 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: -60 °C bis 330 °C (isotherm) oder 340 °C (programmiert)
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Lisa Simonsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(5), 1011-1017 (2010-03-20)
We investigate the Ca(2+)-triggered fusion of lipid vesicles site-selectively tethered to a DNA-modified supported lipid bilayer array, with the DNA strands designed such that hybridization occurs in a zipperlike fashion. Prior to the addition of Ca(2+), which is observed to
Frédéric Destaillats et al.
Journal of chromatography. A, 1218(52), 9384-9389 (2011-11-29)
Lipids found in human sebum contain specific fatty acids such as sapienic (cis-6 16:1), cis-8 18:1 and sebaleic (cis-5, cis-8 18:2) acids. These fatty acids belong to the n-10 series and the initial step involved in their synthesis is the
Artikel
Sigma-Aldrich presents an article about the analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.