Merck
27506-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Geschlossener Deckel aus schwarzem Phenolharz (Zellstoff/Aluminiumfolie) mit weißer PTFE-Dichtung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)