Merck
27190-U
Supelco
Septen, Barriere, 100er-Packung
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
barrier (silicone bonded to aluminum)
Beschreibung
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
22 mm
Durchm. × Dicke
22 mm × 0.100 in.
Kompatibilität
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)