Fortfahren mit
23237
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black phenolic cap (no septum)
feature
autoclavable
packaging
pkg of 144 ea
parameter
149 °C temp. limit
fitting
thread for 24-400
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
271542705727022
description
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
description
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
description
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
description
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
feature
autoclavable
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap, autoclavable
feature
closure type black polypropylene hole cap
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 24-400
material
black phenolic cap (no septum)
material
black phenolic hole cap
material
black polypropylene hole cap
material
black polypropylene cap, PTFE/silicone
compatibility
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial
packaging
pkg of 144 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)