27147
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/red rubber septum
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Anwendung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)