Fortfahren mit
27148
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
General description
Vials (volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
270072700827006
description
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type black phenolic hole cap
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 13-425
volume
7 mL
volume
7 mL
volume
15 mL
volume
4 mL
material
tan PTFE/silicone septum, clear glass vial, black phenolic cap (open-top)
material
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
material
tan PTFE/silicone septum, amber glass vial, black phenolic cap (open-top)
material
amber glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
15 mm × 45 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)