Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?