Merck
27009-U
Supelco
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap, PTFE-silicone liner
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)