Wichtige Dokumente
25363
SPB®-50 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G3
Parameter
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
265
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
- 30 °C bis 310 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 125 175 183 268 220
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?