Fortfahren mit
25314
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
parameter
-60-300 °C temperature (isothermal), -60-320 °C temperature (programmed)
Beta value
265
df
0.50 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
15 m × 0.53 mm
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase, SPB 1
column type
capillary non-polar
General description
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Application
SPB®-1 Capillary GC Column may be used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and basic in nature, with chemiluminescence detection.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
254172534424029
description
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
description
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
matrix active group
SPB 1, Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
matrix active group
SPB 1, Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase, SPB 1
matrix active group
SPB 1, Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
parameter
-60-320 °C temperature (programmed), -60-300 °C temperature (isothermal)
parameter
-60-300 °C temperature (isothermal), -60-320 °C temperature (programmed)
parameter
-60-280 °C temperature (programmed), -60-260 °C temperature (isothermal)
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)