Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
107-111 °C
SMILES string
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Application
- Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
- Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
- Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - |
| assay 97% | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 107-111 °C | mp 107-111 °C | mp 107-111 °C | mp - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-Oxazolidinon
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?