Wichtige Dokumente
25351
SPB®-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
27
df
5.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?