Merck
24701
Supelco
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass (shell style)
Verpackung
pkg of 200 ea
AD × H
5 mm × 31 mm
Volumen
0.25 mL
Kompatibilität
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Allgemeine Beschreibung
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)