Fortfahren mit
24537
Hamilton® Spritze , Serie 700, eingeklebte Nadel, Spitze #5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip stainless steel needle (point style 5)
needle size
22 ga
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80839
needle L
51 mm (2 in.)
volume
500 μL
application(s)
general analytical
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
245322453520738
description
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
description
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
description
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
cone tip stainless steel needle (point style 5)
material
stainless steel needle (point style 5)
material
cone tip stainless steel needle (point style 5)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80839
manufacturer/tradename
Hamilton 80339
manufacturer/tradename
Hamilton 80639
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
volume
500 μL
volume
10 μL
volume
100 μL
volume
250 μL
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
feature
point style 5, needle type N (cemented needle)
feature
point style 2, needle type N (cemented needle)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)