Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cone tip stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80639
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
application(s)
general analytical
General description
- Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
- Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Spritze , Serie 700, eingeklebte Nadel, Spitze #5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?