Fortfahren mit
24532
Hamilton® Spritze , Serie 700, eingeklebte Nadel, Spitze #5
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 5)
needle size
26s ga (cone tip, side-port)
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
manufacturer/tradename
Hamilton 80339
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It was used during the determination of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) using Gas chromatography. It was also used during Flunitrazepam analysis in plasma and urine samples using automated hollow fiber liquid-phase microextraction (HF-LPME).
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
215722073420737
material
stainless steel needle (point style 5)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
manufacturer/tradename
Hamilton 80339
manufacturer/tradename
Hamilton 80384
manufacturer/tradename
Hamilton 80300
manufacturer/tradename
Hamilton 80600
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
76 mm (3 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle size
26s ga (cone tip, side-port)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
feature
needle type SN (special needle)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
100 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)