Merck
23986
Headspace/Bodenluft-Spritze
10MDR-HSV, volume 10 mL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 10MAX-SV
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip needle
glass syringe
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
syringe supplied with needle and probe
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008975
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ausgestattet mit einem Ventil und einer speziellen Luer-Sonde mit seitlichem Loch
  • Das Nadelventil ermöglicht das Verschließen der Spritze, zur Aufbewahrung der Probe während des Transportsins Labor
  • Empfohlen für die Headspace-Extraktion von Bodenproben
  • Die Sonde kann zur GC-Injektion gegen eine Nadel ausgetauscht werden
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)