Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
280 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChI key
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description 75% | description 99% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acenaphthylin
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
208-96-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?