Fortfahren mit
377791
3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindan-5,5′,6,6′-tetraol
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.41
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-003-1
Beilstein/REAXYS Number:
2226231
MDL number:
eCl@ss:
38150101
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
InChI key
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SHBG(6462)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU160471675229
description
96%
description
targeting human SHBG
description
97%
assay
96%
assay
-
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
164-169 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... SHBG(6462)
Gene Information
human ... SHBG(6462)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)