Wichtige Dokumente
21814
Leere Glas-GC-Säule für Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820 und 7890 (Konfiguration „A“)
L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass column
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Säulenart
empty
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)