Wichtige Dokumente
20620
Gasleitungsfilter
for use with 1/8 in. tubing
Synonym(e):
LEITUNGSFILTER 1/8”
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
brass (with replaceable stainless steel filter 25810-U)
Kompatibilität
for use with 1/8 in. tubing
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)