Fortfahren mit
22698
An/Aus-Toggle-Ventil
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Synonym(e):
Swagelok® 0GS2,EDELSTAHL KIPPHEBELVENTIL 1/8X1/8S, 1 STUECK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
fitting
1/8 in. straight arms
General description
Nuts und Ferrules enthalten
Toggle valve on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. Well-designed toggle valve should possess the quality that it hinders flow completely when closed while allowing nearly unaffected flow when open. Main goal of a toddle valve is to minimize the effect of pressure when in open position.
Application
Toggle valve may be used in GC to describe a system which could eliminate the use of mechanical valves in the oven and could be easily added to the existing chromatographs.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22123U22139U22699
description
stainless steel, 1/8 in. straight arms
description
brass, 1/8 in. angle arms
description
stainless steel, 1/8 in.
description
brass, 1/8 in. straight arms
fitting
1/8 in. straight arms
fitting
1/8 in. angle arms
fitting
1/8 in.
fitting
1/8 in. straight arms
material
stainless steel
material
brass
material
stainless steel
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under An/Aus-Toggle-Ventil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)