Merck
16024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
T2 chirale stationäre Phasensäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® T2 chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
200 Å
pH Betriebsbereich
3.8-6.8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
CHIROBIOTIC® T und T2 enthalten Teicoplanin als chiralen Selektor. Sie bieten eine einzigartige Selektivität für zahlreiche Molekülklassen, spezifisch underivatisierte α, β, γ und zyklische Aminosäuren, N-derivatisierte Aminosäuren, Hydroxy-Carbonsäuren, saure Verbindungen wie Carbonsäuren und Phenole, kleine Peptide, neutrale aromatische Analyten sowie zyklische aromatische und aliphatische Amine. Trennungen, die normalerweise mit chiralen stationären Kronenether- oder Ligandenaustausch-Phasen erzielt werden, sind mit den CHIROBIOTIC® T und T2 ebenfalls möglich, jedoch in wesentlich einfacheren mobilen Phasen wie Wasser-Alkohol. Außerdem wurden alle bekannten Betablocker (Aminoalkohole) und Dihydrocumarine aufgetrennt. CHIROBIOTIC® T und T2 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bindungschemie und der Porengröße des Trägerteilchens, was ihnen eine unterschiedliche Selektivität und präparative Kapazität verleiht.
  • Gebundene Phase: Teicoplanin
  • pH-Betriebsbereich: 3,8–6,8
  • Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Anwendung
  • High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: In dieser Forschungsarbeit wird die Astec® CHIROBIOTIC T2 chirale HPLC-Säule für die Enantioseparation verschiedener Aminosäuren verwendet. Die Studie unterstreicht die Effektivität der Säule bei der Trennung komplexer chiraler Moleküle und demonstriert ihre Anwendung bei der Analyse von Aminosäuren und verwandten Verbindungen in der chemischen und pharmazeutischen Forschung (Berkecz et al., 2009).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatographic Separations and Analysis: Macrocyclic Glycopeptide Chiral Stationary Phases
Berthod, A.
Comprehensive Chirality, 8, 227-262 (2012)
David H Mast et al.
ACS chemical biology, 15(1), 272-281 (2019-12-27)
d-Amino acid-containing peptides (DAACPs) make up a class of post-translationally modified peptides in animals that play important roles as cell-to-cell signaling molecules. Despite the functional importance of l- to d-residue isomerization, little is known about its prevalence, mostly due to
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Sarangan Ravichandran et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 218-225 (2012-08-25)
The enantioselective separations of the chiral oxazaphosphorines (R,S)-ifosfamide (IF), (R,S)-2-N-dechloroethyl-IF (2-DCE-IF) and (R,S)-3-N-dechloroethyl-IF (3-DCE-IF) were achieved on teicoplanin-based chiral stationary phase using isopropanol:methanol (60:40, v/v) as the mobile phase. Computational models of the teicoplanin and teicoplanin aglycon (TAG) chiral selectors
Ping Sun et al.
Journal of molecular structure, 890(1-3), 75-80 (2008-11-12)
A high performance liquid chromatographic method using macrocyclic glycopeptide chiral stationary phases (CSPs) was used to separate enantiomers of seven ruthenium(II) polypyridyl complexes. Among the five different CSPs, the Chirobiotic T2 was most effective and baseline separated all complexes. All