Merck
150711
Supelco
Titriplex® III -Lösung
0.1 M, for 3S Adapter technology, set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dinatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.21
Beilstein:
3822669
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Titriplex® III -Lösung, 0.1 M, for 3S Adapter technology, set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
SMILES String
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Contains 1506941000 (Titriplex III solution 0.1 M) and 1507040001 (cartridge filled with soda lime). Before opening the 3S cap, insert cartridge into cap.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)