15023AST
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® V2 chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L88
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
vancomycin phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
200 Å
pH Betriebsbereich
3.5-7.0
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
- Gebundene Phase: Vancomycin
- pH-Betriebsbereich: 3,5–7,0
- Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
- Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC Häufig gestellte Fragen
CHIROBIOTIC Referenzbibliografie
Literatur zu chiralen Produkten
Anwendung
- Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This research showcases the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column′s capacity for precise enantioselective analysis in pharmacokinetic studies, specifically for psychoactive substances. It highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying chiral drugs and their metabolites in plasma, providing valuable insights for drug development and therapeutic monitoring (Zhang et al., 2016).
- New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This study illustrates the use of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column for the chiral separation of warfarin enantiomers. The methodology developed provides a robust tool for the analysis of anticoagulant drugs, aiding in the assessment of their pharmacokinetics and optimizing dosage for therapeutic efficacy (Malakova et al., 2009).
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters