13360-U
Lipidentfernungsmittel (LRA)
pkg of 500 g
Synonym(e):
polymeric adsorbent, XAD-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Form
powder
Verpackung
pkg of 500 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
120 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
325 mesh
Porengröße
90 Å mean pore size
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?