Merck
13349-U
Supelco
Dowex Monosphere MR-450 UPW Wasserstoff- und Hydroxid-Form
matrix styrene-divinylbenzene (gel)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Form
beads
Qualitätsniveau
Verpackung
bucket of 1000 g
Parameter
60 °C max. temp.
Feuchtigkeit
46-53% (cation)
55-65% (anion)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Partikelgröße
310-410 μm (cation exchange)
540-640 μm (anion exchange)
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume(cation)
Trenntechnik
mixed mode
Allgemeine Beschreibung
Dowex Monosphere MR-450 is a gel-type nonseparable bifuntional styrenedivinylbenzene mixed bed ion exchange resin. It has sulfonic acid and quaternary ammonium as functional groups. It is used for adsorptive deacidification of fatty acid oils.[1]
Anwendung
Ionenaustausch-Mischbett-Medien, geeignet für Entionisierung von hochreinem Wasser.
Dowex Monosphere MR-450 UPW hydrogen and hydroxide form may be used in separation media for liquid chromatography.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sorption Kinetics, Thermodynamics and Regeneration for Lipid Feedstock Deacidification Using a Mixed-Bed Ion-Exchange Resin
Jamal, Yousuf, et al.
Journal of Food Process Engineering, 37, 27-36 (2014)