Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Quality Segment
form
resin
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1100 μm
bulk density
650‑700 kg/m3
separation technique
anion exchange
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3