Merck
11022AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® V Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L88
Beschreibung
HPLC Column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
vancomycin phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.5-7.0
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Neutrale Moleküle, Amide, Säuren, Ester und Amine weisen auf diesen vancomycinbasierten CSPs eine signifikante Enantioselektivität auf. Eine breite Vielfalt von sekundären und tertiären Aminen wurde im polaren ionischen Modus auf der CHIROBIOTIC® V getrennt. Die CHIROBIOTIC® V hat viele der Trenneigenschaften von proteinbasierten stationären Phasen demonstriert, aber mit außergewöhnlicher Stabilität und einer deutlich höheren Probenkapazität. Bestimmte chirale Analyten, die in keinen anderen chiralen stationären Phasen als getrennt beschrieben wurden, wurden getrennt. CHIROBIOTIC® V und V2 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bindungschemie und der Porengröße des Trägerpartikels, was ihnen eine unterschiedliche Selektivität und präparative Kapazität verleiht.
  • Gebundene Phase: Vancomycin
  • pH-Betriebsbereich: 3,5 - 7,0
  • Partikeldurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sherri L MacLeod et al.
Journal of chromatography. A, 1170(1-2), 23-33 (2007-10-05)
A reversed-phase enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS) method was developed to measure enantiomer fractions (EF) and concentrations of pharmaceuticals in wastewater. Enantiomer resolution of six beta-blockers (atenolol, metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol, and sotalol) along with two selective serotonin re-uptake
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Protokolle
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
suitable for GCapplication for HPLC