Wichtige Dokumente
Z273228
Alconox® Detergens
0.5 oz packs
Synonym(e):
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
Größe auswählen
€ 124,00
Größe auswählen
About This Item
€ 124,00
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
Verpackung
pkg of 12 x 50 × 0.5 oz in 12PAK
pkg of 50 × 0.5 oz in 1PAK
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc. 1112 (12 packs of 50ea)
Alconox, Inc. 1112-1 (1 pack of 50ea)
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly concentrated and cost-efficient
- Biodegradable and readily disposable
- Penetrating wetting power saves time
- Provides reliable results and no interfering residues
- Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.