Merck
Z763721
BeadBug vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität
with 0.1 mm Silica glass beads, acid washed
Synonym(e):
homogenization microtubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
colorless tube
conical bottom
screw top cap
silica beads
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1031-01
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
2 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die vorgefüllten Röhrchen passen in den BeadBug Mikroröhrenhomogenisator und werden mit gängigen säuregewaschenen Glasperlen, Triple-Pure-Zirkoniumperlen oder Edelstahlperlen geliefert.
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Rechtliche Hinweise
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.