Merck
Z763799
BeadBug™ prefilled tubes
with 1.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact, capacity 2.0 mL
Synonym(e):
homogenization microtubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BeadBug™ vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität, with 1.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
material
beads (Zirconium)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-15
technique(s)
PCR: suitable
bead size
1.5 mm
General description
Die vorgefüllten Röhrchen passen in den BeadBug™ Mikroröhrenhomogenisator und werden mit gängigen säuregewaschenen Glasperlen, Triple-Pure-Zirkoniumperlen oder Edelstahlperlen geliefert.
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)