Fortfahren mit
Z763764
BeadBug™ prefilled tubes
with 0.1 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact, capacity 2.0 mL
Synonym(e):
homogenization microtubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BeadBug™ vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität, with 0.1 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
material
beads (Zirconium)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-01
technique(s)
PCR: suitable
bead size
0.1 mm
General description
Die vorgefüllten Röhrchen passen in den BeadBug™ Mikroröhrenhomogenisator und werden mit gängigen säuregewaschenen Glasperlen, Triple-Pure-Zirkoniumperlen oder Edelstahlperlen geliefert.
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z763802Z763748Z763780
description
with 0.1 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
description
with 3.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
description
with 0.5 mm Silica glass beads, acid washed
description
with 1.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-01
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-30
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1031-05
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-10
material
beads (Zirconium)
material
beads (Zirconium)
material
silica beads
material
beads (Zirconium)
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
bead size
0.1 mm
bead size
3.0 mm
bead size
0.5 mm
bead size
1.0 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)