Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 206,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1031-T20
General description
Empty, non-skirted tubes with screw-cap and sealing ring.
For use with BeadBug™ microtube homogenizer.
For use with BeadBug™ microtube homogenizer.
Application
BeadBug™ unfilled tubes, with caps and sealingring, are ideal for use in most bead homogenizers.
Features and Benefits
- DNAse & RNAse free
- Non-skirted with a conical bottom
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 1000 with caps and sealing ring | description pkg of 50 ea | description with 0.5 mm Silica glass beads, acid washed | description with 0.1 mm Silica glass beads, acid washed |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-T20 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-T21 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-05 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-01 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BeadBug™ unfilled tubes, with caps and sealing ring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?