Fortfahren mit
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 |
Über diesen Artikel
€ 139,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Produktname
BeadBug™ vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität, with 1.0 mm Silica glass beads, acid washed
material
silica beads
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1031-10
technique(s)
PCR: suitable
bead size
1.0 mm
General description
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description with 1.0 mm Silica glass beads, acid washed | description with 1.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact | description with 1.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact | description with 0.1 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-10 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1032-10 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1032-15 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1032-01 |
| material silica beads | material beads (Zirconium) | material beads (Zirconium) | material beads (Zirconium) |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| bead size 1.0 mm | bead size 1.0 mm | bead size 1.5 mm | bead size 0.1 mm |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BeadBug™ vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?