Z760943
TPP® Kryoröhrchen
polypropylene, capacity 1.2 mL
Synonym(e):
cryo tubes
Größe auswählen
€ 338,00
Größe auswählen
About This Item
€ 338,00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear tube
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
screw top neck
self-standing bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
neck thread external thread
Verpackung
pack of 400 ea
Hersteller/Markenname
TPP 89012
Parameter
-180-121 °C temp. range
Kapazität
1.2 mL
Allgemeine Beschreibung
- Kryogene Lagerröhrchen
- Steril
- DNAse-, RNAse-, pyrogenfrei
- Temperaturbereich: -180 °C bis 121 °C
- Absolute Gasdichte garantiert, ohne Verwendung einer Silikondichtung
- Kein „Dichtungs-Knallen“ mehr beim Überdrehen verringert das Kontaminationsrisiko
- Externes Gewinde
- Freistehend
- Sternförmiger Boden für ein leichtes Öffnen in Röhrchenständern
- Skaleneinteilung mit großer Schreibfläche
- Für die Dampfphasen-LN2-Lagerung empfohlen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Cryogenic storage tubes
- Sterile
- DNAse, RNAse, Pyrogen-Free
- Temp range: -180°C to 121°C
- Absolute gas-tightness guaranteed without the use of a silicone gasket
- No more "gasket-popping" by over-tightening reduces contamination risk
- External threading
- Free-standing
- Star-shaped bottom for easy opening in tube racks
- Graduated with large writing surface
- Recommended for vapor phase LN2 storage
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)