Fortfahren mit
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonym(e):
Microtube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 20,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
conical bottom, natural polypropylene
€ 20,50
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
conical bottom, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323
cap diam.
13.4 mm
capacity
1.5 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS4325HS4422HS4423
description
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
description
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
description
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
description
pack of 1000 ea, capacity 0.2 mL
material
conical bottom, natural polypropylene
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
tube diam.
12.9 mm
tube diam.
12.9 mm
tube diam.
10.1 mm
tube diam.
12.9 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
0.5 mL
capacity
0.2 mL
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)