Merck
Z763667
Nunc® CryoTubes®
capacity 1.0 mL, conical bottom (starfoot, free standing)
Synonym(e):
cryogenic tube, cryovial
Größe auswählen
2000 EA
€ 1.520,00
€ 1.520,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2000 EA
€ 1.520,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121704
NACRES:
NB.22
€ 1.520,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
conical bottom (starfoot, free standing)
polypropylene
polypropylene tube
Sterilität
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
Verpackung
case of 2000 ea
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 377224
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × Durchm.
42 mm × 12.5 mL
Kapazität
1.0 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Für den kryogenen Transport und die Lagerung von biologischem Material
  • Entspricht den IATA-Anforderungen für den Transport diagnostischer Präparate.
  • Nicht-zytotoxische, nicht-mutagene Ausgangsmaterialien und pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Geringe Zelladhäsion und geringe Proteinbindung
  • Zertifizierte DNase- und RNase-freie Röhrchen für genomische Anwendungen
  • Steril (SAL 10-6) für maximale Gewährleistung von Sterilität
  • Röhrchen mit Innengewinde, geeignet für die Lagerung bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
  • Röhrchen mit Außengewinde, geeignet für die Lagerung von der allgemeinen Kühlung (+4 °C) bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
  • Bei extremen Lagerungsbedingungen wie etwa in der Flüssigphase von Stickstoff müssen CryoFlex-Röhrchen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do these come with screwcap lids?
    1 answer
    1. Yes, screw cap lids are included with this product.