Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
400 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 420,00 |
Über diesen Artikel
€ 420,00
material
cap, colorless tube, polypropylene tube, self-standing bottom
sterility
sterile
feature
RNase and DNase free, External thread
packaging
pack of 400 ea (4 x 100 ea)
manufacturer/tradename
TPP 89020
parameter
-180-121 °C temp. range, -196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
tube diam.
12 mm
General description
Features and Benefits
- Röhrchen für die kryogene Lagerung
- Steril
- DNAse-, RNase-, pyrogenfrei
- Temperaturbereich: –180 °C bis 121 °C
- Garantiert absolut gasdicht ohne Silikondichtung
- Keine Beschädigung der Dichtung durch zu festes Anziehen mehr für ein verringertes Kontaminationsrisiko
- Außengewinde
- Freistehend
- Sternförmiger Boden für einfaches Öffnen in Röhrchengestellen
- Mit Skala und großem Beschriftungsbereich
- Empfohlen für die Lagerung in der LN2-Dampfphase
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description polypropylene tube, capacity 2.0 mL | description capacity 2.0 mL, skirted bottom | description capacity 2 mL, skirted bottom, sterile |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| parameter -180-121 °C temp. range, -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 2 mL |
| manufacturer/tradename TPP 89020 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| material cap, self-standing bottom, colorless tube, polypropylene tube | material polypropylene , skirted bottom, colorless tube | material polypropylene tube, skirted bottom, colorless tube |
| packaging pack of 400 ea (4 x 100 ea) | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TPP® Kryoröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?