Merck
Z740221
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Größe auswählen
50 EA
€ 677,00
€ 677,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 677,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 677,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05641.0001
Methode(n)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
10 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å pore size
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)