Fortfahren mit
Z740223
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
EMD Millipore® 1.05628.0001
technique(s)
HPTLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
10 cm × 10 cm
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å pore size
Legal Information
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z740220Z740224Z740222
description
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
description
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
description
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
description
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
technique(s)
HPTLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator: no
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)