Merck
Z722790
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
Größe auswählen
1 EA
€ 730,00
€ 730,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 730,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.82
€ 730,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1324
Parameter
3,328 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Carriers not included.
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)