Merck
Z601470
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotor 1624; 1726
Größe auswählen
4 EA
€ 241,00
€ 241,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
€ 241,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.22
€ 241,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Leistungsmerkmale
Holds 17 x 5mltubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1372
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in USA and Canada
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)