Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 1401
Parameter:
16000 rpm, 24900 rpm
Feature:
CE compliant, cooling: no
AC/DC input
, EuroPlug, , UK plug, 200 - 240 V AC, Schuko plug, 240 V AC
feature
CE compliant, cooling: no
manufacturer/tradename
Hettich 1401
parameter
16000 rpm, 24900 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
346 mm (13.5 in.) × 395 mm (15.5 in.) × 520 mm (20.5 in.)
weight
29 kg (64 lb)
General description
- Universal-Tischzentrifuge mit Standardkapazität
- Erhältlich als Version ohne Kühlung (320) und als Version mit Kühlung (320R)
- Kapazität: 4 x 200 mL (Swing-out)/6 x 94 mL
- Max. UPM/RCF: 15.000/21.382 (fester Winkel)
- Temperaturbereich (320R): -20 °C bis +4 °C
- Geräuschdämpfungstechnologie
- Druckknopf-Deckel mit Fallschutz zum Öffnen und Schließen
- 10 benutzerspezifische Einstellungen
- CE-zertifiziert
Spezialanwendungen verfügbar:
- Bis zu 8 Objektträger für Zytologie
- Mikrotiter- und Deep-Well-Platten
Hinweis: Die UNIVERSAL 320 Zentrifuge bietet eine hervorragende Leistung und ein umfangreiches Zubehörsortiment für praktisch jede klinische oder wissenschaftliche Anwendung. Da die UNIVERSAL 320/320R Zentrifugen sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen eingesetzt werden können, sind sie nicht nur vielseitig verwendbar, sondern auch kostensparend und platzsparend in Bezug auf die Laborfläche.
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Packaging
CSA- oder cTUVus-Kennzeichnung für Kanada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® Universal 320/320R Zentrifuge
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?