Merck
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
Größe auswählen
1 EA
€ 88,00
€ 88,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 88,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
€ 88,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1483
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1398, 1559 (buckets)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)