Fortfahren mit
Z654736
Hettich® Universal 320/320R Zentrifuge
UNIVERSAL 320R, AC/DC input 240 V AC
Synonym(e):
centrifuge hettich, hettich centrifuges
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 1406
Parameter:
temp. range at -20-40 °C, 16000 rpm, 24900 rpm
Feature:
CE compliant, cooling, refrigerated
Produkt Z654736 wird gegenwärtig nicht in Ihrem Land verkauft. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
, EuroPlug, , UK plug, 200 - 240 V AC, Schuko plug
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
manufacturer/tradename
Hettich 1406
parameter
temp. range at -20-40 °C, 16000 rpm, 24900 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
weight
52 kg (114.5 lb)
General description
  • Universal-Tischzentrifuge mit Standardkapazität
  • Erhältlich als Version ohne Kühlung (320) und als Version mit Kühlung (320R)
  • Kapazität: 4 x 200 mL (Swing-out)/6 x 94 mL
  • Max. UPM/RCF: 15.000/21.382 (fester Winkel)
  • Temperaturbereich (320R): -20 °C bis +4 °C
  • Geräuschdämpfungstechnologie
  • Druckknopf-Deckel mit Fallschutz zum Öffnen und Schließen
  • 10 benutzerspezifische Einstellungen
  • CE-zertifiziert
Spezialanwendungen verfügbar:
  • Bis zu 8 Objektträger für Zytologie
  • Mikrotiter- und Deep-Well-Platten
Hinweis: Die UNIVERSAL 320 Zentrifuge bietet eine hervorragende Leistung und ein umfangreiches Zubehörsortiment für praktisch jede klinische oder wissenschaftliche Anwendung. Da die UNIVERSAL 320/320R Zentrifugen sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen eingesetzt werden können, sind sie nicht nur vielseitig verwendbar, sondern auch kostensparend und platzsparend in Bezug auf die Laborfläche.
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Packaging
CSA- oder cTUVus-Kennzeichnung für Kanada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)