Merck
Z721603
EZ-Pierce films
sterile
Größe auswählen
50 EA
€ 62,90
€ 62,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 62,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
€ 62,90
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene film
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Hersteller/Markenname
Excel Scientific EZPS-25
Länge
146.1 mm
B × L
8.26 cm × 14.61 cm
Breite
82.6 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Easily pierceable.
  • 70 μm thick, polyethylene with acrylic adhesive.
  • EZ-Pierce films allow direct sample recovery with single or multichannel pipettors and robotic probes.
  • Dimensions are 82.6 mm by 142.9 mm for 96 well plates.
Rechtliche Hinweise
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1