Fortfahren mit
Z722502
X-Pierce™ Folie
non-sterile
Synonym(e):
piercable film, piercable plate seal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific XP-100
Material:
vinyl film
W × l:
79.4 mm × 145.5 mm
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of One tamper-evident bag of 100
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
vinyl film
sterility
non-sterile
feature
piercable
manufacturer/tradename
Excel Scientific XP-100
packaging
pkg of One tamper-evident bag of 100
technique(s)
tissue processing: suitable
W × L
79.4 mm × 145.5 mm
General description
Auch nützlich zum Schutz des Inhalts der Platte vor Kontaminierung während mehrerer manueller Reagenszugaben mit der Zeit. X-Pierce Folien sind 89 μm dickes Vinyl mit einer 18 μm dicken Adhäsivschicht, die zum temporären Schutz vor Kontamination und Verdampfung von Proben in 96-Well-Mikrotiterplatten konzipiert wurden. Ein vorgeschnittenes „X“ über jedem Well erzeugt vier Klappen, die leicht nach unten biegen, wenn sie von einer Robotersonde oder Pipettenspitze eingedrückt werden, wodurch Zugang zu der Probe gewährt wird, ohne Coring und Adhäsiv-Fouling. Eine dünne Adhäsivschicht und spezielle haarfeine Schnitte, welche die X-Pierce-Klappen trennen, verhindern, dass die Sonden mit Adhäsiv in Kontakt kommen und verstopfen. Die Klappen kehren nach der Probennahme für fortbestehenden Schutz in ihre Ausgangsposition zurück. Für den langzeitigen Probenschutz nach der Probennahme sollte eine durchgängige Folie als zweite Schicht aufgebracht werden.
Legal Information
X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z722529Z721581Z721603
description
non-sterile
description
sterile
description
Excel Scientific EZP-100, non-sterile
description
sterile
W × L
79.4 mm × 145.5 mm
W × L
79.4 mm × 145.5 mm
W × L
-
W × L
-
manufacturer/tradename
Excel Scientific XP-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific XP-25
manufacturer/tradename
Excel Scientific EZP-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific EZPS-25
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
vinyl film
material
vinyl film
material
polyethylene film (with an acrylic adhesive)
material
polyethylene film (with an acrylic adhesive)
packaging
pkg of One tamper-evident bag of 100
packaging
pkg of one tamper evident zippered bag of 50
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
feature
piercable
feature
piercable
feature
PCR clean, RNase free, DNase free, piercable
feature
piercable, RNase free, PCR clean, DNase free
Still not finding the right product?
Explore all of our products under X-Pierce™ Folie
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)